PHR3248
Terpin-Hydrat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
p-Menthan-1,8-diol Monohydrat, trans-4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-1-methylcyclohexan-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1644003
API-Familie
terpin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
InChIKey
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)