Merck
1237382
USP
Epirubicin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4′-Epidoxorubicin -hydrochlorid, Epidoxorubicin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO11 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.98
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
SMILES string
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
epirubicin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
E0550000BP992E9406
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
epirubicin
API family
epirubicin
API family
epirubicin
API family
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Epirubicin hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Doxorubicin Hydrochloride
  • Doxorubicin Hydrochloride for Injection
  • Doxorubicin Hydrochloride Injection
  • Epirubicin Hydrochloride
  • Epirubicin Hydrochloride Injection
Biochem/physiol Actions
Zellpermeables Anthracyclin. Ein Antitumor-Antibiotikum und Antineoplastikum. Ein Stereoisomer von Doxorubicin, das reduzierte Kardiotoxizität aufweist. Die Antitumor Aktivitäten sind ausgerichtet auf Topoisomerase II.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)