Merck
BP992
Epirubicin -hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
4′-Epidoxorubicin -hydrochlorid, Epidoxorubicin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO11 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.98
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
260-145-2
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
epirubicin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
E05500001237382BP583
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
form
solid
form
-
form
-
form
solid
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Epirubicin hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Epirubicin Injection
  • Doxorubicin for Infusion
  • Doxorubicin Sterile Concentrate
  • Biochem/physiol Actions
    Zellpermeables Anthracyclin. Ein Antitumor-Antibiotikum und Antineoplastikum. Ein Stereoisomer von Doxorubicin, das reduzierte Kardiotoxizität aufweist. Die Antitumor Aktivitäten sind ausgerichtet auf Topoisomerase II.
    Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Comparable product
    pictograms
    Health hazardExclamation mark
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
    Lagerklasse
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Global Trade Item Number
    SKUGTIN
    BP99204061835276097