Wichtige Dokumente
1231648
USP
Ecamsule Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Campher-10-sulfonsäure, (±)-β-Camphorsulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
199-201 °C (dec.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChIKey
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable