Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 125 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 373,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dronedarone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(C)(=O)=O)cc23
InChI
1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
InChI key
DWKVCQXJYURSIQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family dronedarone | API family dronedarone | API family - | API family dronedarone |
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dronedarone Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Comparable product
Ähnliches Produkt
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1228530-125MG | 04061833844496 |