Y0002112
Dronedaron Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)-propoxy]-benzoyl]-5-benzofuranyl]-N-(methylsulfonyl)-methansulfonamid, N-Mesyldronedaron
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
dronedarone
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)