1018001
USP
N-Acetyl-L-leucine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Acetyl-L-leucine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
leucine
Form
solid
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)