Merck
Z777108
SRT®-C SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SRT®-C-Gelfiltrationssäule SEC-300, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
SRT®
Mol-Gew.
5,000-1,250,000
Hersteller/Markenname
Sepax 235300-4630
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 4.6 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
pH Betriebsbereich
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Da die gebundene Phase in SRT-C-SEC-Säulen polarer ist als die in SRT-Säulen verwendete hydrophile Phase, sind SRT-C-Säulen besser für die Gelfiltrationsanalyse von hydrophoberen Biopolymeren wie Membranproteinen und pegylierten Antikörpern geeignet. SRT-C-Säulen und SRT-Säulen haben den gleichen 5-Mikron-Siliciumdioxidpartikel und bieten die gleiche breite Palette an Porengrößen, damit Sie die passende Porengröße für den vollständigen Zugang Ihrer jeweiligen Verbindung auswählen können.
SRT-Benutzerhandbuch
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)