Y0002336
Methotrimeprazin
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-10-(3-[Dimethylamino]-2-methylpropyl)-2-methoxyphenothiazin, Levomeprazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)C[C@@H](CN(C)C)C
InChI
1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
InChIKey
VRQVVMDWGGWHTJ-CQSZACIVSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)