Y0002213
DL-Lysine acetylsalicylate impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N2,N6-Diacetyllysin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
lysine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-7(13)11-6-4-3-5-9(10(15)16)12-8(2)14/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)
InChIKey
ZHZUEHHBTYJTKY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)