Fortfahren mit
CLS4877
Corning® Transtar® liquid handling system
disposable reservoir liner, 12-channel
Synonym(e):
lab equipment accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
Corning 4877
Capacity:
200 μL , 5 mL
Material:
U-bottom bottom, white polystyrene
Sterility:
sterile
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
U-bottom bottom, white polystyrene
sterility
sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Corning 4877
volume measuring range
25-200 μL
capacity
200 μL , 5 mL
volume
200 μL
General description
The Transtar is a portable, autoclavable liquid handling system designed for use with 96 well plates, A sterile 96 tip disposable cartridge, which loads into the Transtar system, enables liquids to be aspirated, transferred and dispensed over a volume range of 25 - 200 μL in 5 μL increments, Transtar accuracy us rated at 5% at all volume levels.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
TRANSTAR-96 is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4876CLS4878CLS7610
description
disposable reservoir liner, 12-channel
description
disposable reservoir liner, open
description
disposable reservoir liner, 8-channel
description
disposable cartridges
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 4877
manufacturer/tradename
Corning 4876
manufacturer/tradename
Corning 4878
manufacturer/tradename
Corning 7610
capacity
200 μL , 5 mL
capacity
-
capacity
-
capacity
-
material
U-bottom bottom, white polystyrene
material
-
material
white polystyrene
material
-
volume measuring range
25-200 μL
volume measuring range
-
volume measuring range
-
volume measuring range
-
volume
200 μL
volume
-
volume
-
volume
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)