Y0002210
Hawthorn dry extract for system suitability
HRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
hawthorn dry extract
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)