Wichtige Dokumente
Y0002135
Propranolol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Propranolol -hydrochlorid, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol -hydrochlorid, DL-Propranolol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
propranolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)