SU860178
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Synonym(e):
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
beige silicone
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE/silicone septum (with slit)
Leistungsmerkmale
Ultrabond
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea (SU860178)
Verfügbarkeit
not available in USA
Dicke
1.3 mm
Fitting
for 9 mm short thread
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)