Merck
PHL82608
Nodakenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(+)-Marmesinin, Nodakenetin-β-D-glucopyranosid
Größe auswählen
10 MG
€ 433,00
€ 433,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 433,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 433,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥80.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H]2Oc3c(cc4c([o][c](cc4)=O)c3)C2)(C)C
InChI
1S/C20H24O9/c1-20(2,29-19-18(25)17(24)16(23)13(8-21)28-19)14-6-10-5-9-3-4-15(22)27-11(9)7-12(10)26-14/h3-5,7,13-14,16-19,21,23-25H,6,8H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19+/m1/s1
InChIKey
HXCGUCZXPFBNRD-DNLMCPORSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)