Merck
SU860144
Supelco
Short thread autosampler vial, clear glass
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
Leistungsmerkmale
graduated with marking spot
Verpackung
pkg of 1000 ea
Durchm. × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volumen
0.2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)