Merck
SU860043
Supelco
TopSert TPX® Autosampler-Fläschchen
Short thread vial with integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.11
Materialien
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Leistungsmerkmale
TopSert
Verpackung
pkg of 100 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
11.6 mm
Durchm. × H
11.6 mm × 32 mm
Volumen
0.2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with 9 mm short thread screw caps
Rechtliche Hinweise
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)