Merck
SAAR5824120
Natriumnitroprussid Dihydrat
univAR
Synonym(e):
Natriumnitrosopentacyanoferrat(III), Natriumpentacyanonitrosylferrat, Nitroprussidnatrium
About This Item
Lineare Formel:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.95
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
univAR
Verpackung
pkg of 100 g (SAAR5824120DC)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChIKey
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)