Merck
SAAR4166560
Methyl red
pH indicator
About This Item
UNSPSC-Code:
41116100
Produktbezeichnung
Methyl red,
Verpackung
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4166560CB)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)