SAAR3063054
Hydrochloric acid
37%, univAR™
Synonym(e):
Hydrochloric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salzsäure, univAR™
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
univAR™
Verpackung
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063054LCA)
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)