Fortfahren mit
1.01832
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
68.0-70.0% HNO3
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salpetersäure 69 %, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
form
liquid
concentration
68.0-70.0% HNO3
impurities
≤0.010 ppm As (Arsenic), ≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb), ≤0.200 ppm Fe (Iron), ≤0.5 ppm Chloride (Cl), ≤1 ppm Sulphate (SO4)
ign. residue
≤5 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 68.0 - 70.0 %
Identität: entspricht
Aussehen: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorid (Cl): ≤ 0.5 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.2 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 1 ppm
As (Arsen): ≤ 0.010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0.200 ppm
Glührückstand (als SO₄): ≤ 5 ppm
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salpetersäure 69 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)