Merck
SAAR1591100
Aktivkohle
powder (activated), uniTEK
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101522
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Form
powder (activated)
Selbstzündungstemp.
842 °F
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1591100EM)
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)