Merck
SAAR1021001
Essigsäure
90%, univAR
Synonym(e):
Glacial acetic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Produktlinie
univAR
Assay
90%
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Verpackung
pkg of 25 L (SAAR1021001ME)
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)