Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Das BTEX-Kalibrier-Kit (Thermodesorption) wurde für die Analyse von BTEX in städtischer Umgebung, gefolgt von Thermodesorption, entwickelt. Das Kit kann sowohl für Routine-Kalibrierung als auch zur Qualitätskontrolle verwendet werden. Das Kit besteht aus RAD145 Kartuschen-Adsorbentien. Drei davon sind Blindproben und neun sind in drei Konzentrationsgruppen unterteilt. Sie sind mit BTEX beladen, um eine 7-tägige Exposition (100.080 Minuten) zu simulieren. Die Konzentrationen sind in der Tabelle aufgeführt. Die angegebenen Werte sind Beispiele. Die tatsächlichen Konzentrationen sind für jede Charge zertifiziert. BTEX wird durch Injektion des verdampften BTEX-Standards in Methanol im Stickstoffstrom auf die Kartusche überführt. Während der Analyse kann ein Methanol-Peak sichtbar werden. Bei einer Lagerung bei 4°C sind die Kartuschen mindestens vier Monate haltbar.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL | description - | description - |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) air monitoring |
| format mixture | format multi-component solution | format mixture | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?