RAD127
radiello™ Feld-Thermometer
Reader, pk of 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pk of 1
Hersteller/Markenname
Radiello
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Radiello Feld-Thermometer dient als Mini (< 1 cm3) Temperatur-Messstation, die auf die dreieckige Trägerplatte montiert werden kann, an der auch der Diffusionskörper über den vorher befestigten vertikalen Adapter angebracht ist. Das Thermometer bietet eine Genauigkeit von ± 5 °C zwischen -20 und 80 °C und kann bis zu 2048 Temperaturdatenpunkte aufzeichnen. Dies ermöglicht dem Forscher alle 15 Minuten die Temperatur abzulesen, über 22 Tage, alle 30 Minuten über 43 Tage und alle 60 Minuten über 85 Tage. Das Thermometer benötigt keine Batterien und verträgt auch widrige Wetterbedingungen.
Das Radiello Feld-Thermometer-Lesegerät (separat zu erwerben, RAD127) verbindet das Thermometer mit Ihrem PC (über RS232 seriellen Anschluss), dies ermöglicht dem Anwender das Thermometer vor der Probenahme zu programmieren und die Temperaturdaten nach der Messung herunterzuladen. Jedes Thermometer besitzt zur einfachen Identifizierung eine Seriennummer. Zu dem Lesegerät gehört ein anwenderfreundliches Software-Paket, für statistische und graphische Auswertung.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.