Merck
PTCO050
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA-Farbreferenzstandard
ASTM D 1209 (ASTM colour 50)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
This product is an analytical standard, manufactured and tested according to the ISO 9001 Quality system. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Anwendung
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 50) colour reference standard is used for visual measurement of colour of solutions in the platinum-cobalt scale. It may be used as a colour standard for visual colour analysis by ASTM D 1209 test method.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Qualified under ISO 9001 Quality management system
  • Available with a certificate of analysis and MSDS
  • Full traceability to international standards with maximum data accuracy
  • Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
  • Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months of shelf life
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)