Merck
PHL89740
Neoandrographolid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
ent-19-Hydroxy-8(17),13-labdadien-16,15-olid-19-O-β-D-glucopyranosid, D-Glucopyranosyloxy)-methyl]-decahydro-5,8a-dimethyl-2-methylen-1-naphthalinyl]-ethyl]-2(5H)-furanon
Größe auswählen
10 MG
€ 433,00
€ 433,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 433,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H40O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 433,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
C[C@]1(CCC[C@@]2(C)[C@H](CCC3=CCOC3=O)C(=C)CC[C@H]12)CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C26H40O8/c1-15-5-8-19-25(2,14-33-24-22(30)21(29)20(28)18(13-27)34-24)10-4-11-26(19,3)17(15)7-6-16-9-12-32-23(16)31/h9,17-22,24,27-30H,1,4-8,10-14H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,24-,25+,26+/m1/s1
InChIKey
YGCYRQKJYWQXHG-RDNQFMDVSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)