Merck
PHL89584
(−)-Bornylacetat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl
Größe auswählen
100 MG
€ 252,00
€ 252,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 252,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
Beilstein:
2502036
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 252,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Dampfdruck
0.6 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChIKey
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 - 194.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 - 90 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)