Merck
PHL89546
Protopin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4,6,7,14-Tetrahydro-5-methyl-bis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5′,6′-g]azecin-13(5H)-on
Größe auswählen
10 MG
€ 392,00
€ 392,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 392,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 392,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O=C1CC2=C(C(OCO3)=C3C=C2)CN(C)CCC4=CC5=C(OCO5)C=C41
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3
InChIKey
GPTFURBXHJWNHR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)