Merck
PHL89513
Swertiamarin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Swertiamarin, (4aR,5R,6S)-5-Ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-4a-hydroxy1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-on, 4,4a,5,6-Tetrahydro-4aα-hydroxy-1-oxo-5β-vinyl-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-6-yl-β-D-glucopyranosid, Swertiamarine, Swertiamarosid
Größe auswählen
10 MG
€ 357,00
€ 357,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 357,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.34
Beilstein:
55278
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 357,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C3[C@]([C@H]2C=C)(CCOC3=O)O
InChI
1S/C16H22O10/c1-2-7-14(24-6-8-13(21)23-4-3-16(7,8)22)26-15-12(20)11(19)10(18)9(5-17)25-15/h2,6-7,9-12,14-15,17-20,22H,1,3-5H2/t7-,9+,10+,11-,12+,14-,15-,16+/m0/s1
InChIKey
HEYZWPRKKUGDCR-QBXMEVCASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)