Merck
PHL89462
Salidrosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-(4-Hydroxyphenyl)-ethyl-β−D-glucopyranosid, p-Hydroxyphenethyl-glucopyranosid, Rhodiolosid, Rhodosin, Tyrosol-a-(β-D-glucopyranosid)
Größe auswählen
10 MG
€ 403,00
€ 403,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 403,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 403,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChIKey
ILRCGYURZSFMEG-RKQHYHRCSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)