Merck
PHL89158
trans-Anethol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Propenylanisol, trans-1-Methoxy-4-propenyl-benzol
Größe auswählen
100 MG
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 231,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
Beilstein:
774229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-21 °C (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Natürlich vorkommendes Phenylpropen-Derivat das in geringerer Konzentration Estrogen und in höherer Konzentration zytotoxisch auf Krebszellenlinien wirkt. Die Cytotoxizität beruht auf dem Metabolismus des trans-Anethol zu 4-Hydroxy-1-propenylbenzol.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F
Flammpunkt (°C)
101 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)