PHL86285
Crocin E
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-Crocetin-monoglucosylester
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O)=O)\C
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?