Merck
PHL86280
Crocetin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
α-Crocetin, 8,8′-Diapo-ψ,ψ-carotindisäure, trans-Crocetin, Apocarotinsäure
Größe auswählen
10 MG
€ 218,00
€ 218,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 218,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 218,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O)=O)=O
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
InChIKey
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
This Substance belongs to the class of carotenoids.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)