Merck
PHL86284
Crocin 4
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-Crocetin-diglucosylester, Dicrocin
Größe auswählen
5 MG
€ 663,00
€ 663,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 663,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H44O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
652.68
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 663,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)=O)\C
InChI
1S/C32H44O14/c1-17(11-7-13-19(3)29(41)45-31-27(39)25(37)23(35)21(15-33)43-31)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)30(42)46-32-28(40)26(38)24(36)22(16-34)44-32/h5-14,21-28,31-40H,15-16H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,31+,32+/m1/s1
InChIKey
QBZWPZHDUZGTLS-IIDMIUPYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This Compound belongs to the class of carotenoids.
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)