Wichtige Dokumente
PHL85778
Tamarixetin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Tamaraxetin, 3,3′,5,7-Tetrahydroxy-4′-methoxyflavon, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 4′-Methylquercetin, Quercetin-4′-methylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-3-2-7(4-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
InChIKey
FPLMIPQZHHQWHN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)