Merck
PHL85743
Glucoarabin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Glucoaratin Kaliumsalz, Kalium-9-methylsulfinylnonylglucosinolat
Größe auswählen
5 MG
€ 605,00
€ 605,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 605,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H32KNO10S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.73
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 605,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)