Fortfahren mit
ERMBC366
Raps (S, Gesamt-Glucosinolat)
ERM®, certified reference material, low level
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Total glucosinolate (GSL)
Trace Elements: Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMBC190ERMBC367ERMBC381
vibrant-m
ERMBC381
Roggenmehl
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Raps (S, Gesamt-Glucosinolat)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c