Wichtige Dokumente
PHL85354
Tomentin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-Hydroxy-6,7-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-on, 5-Hydroxy-6,7-dimethoxycumarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=CC2=C(O)C(OC)=C(OC)C=C2O1
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-8-5-7-6(3-4-9(12)16-7)10(13)11(8)15-2/h3-5,13H,1-2H3
InChIKey
KCPNDUHAXDHRKX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)