Merck
PHL84221
Hosenkosid B
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 579,00
€ 579,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 579,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H82O20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
979.15
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 579,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@@H]([C@H]([C@@]7(CO[C@H](CC7)[C@@H](CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)CC6)O)CC5)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C
InChIKey
GBXXXUUAOFPGRP-FLOLCGAJSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)