Merck
PHL84143
Serpentin-hydrogentartrat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4,5,6-Tetradehydroajmalicin-hydrogentartrat
Größe auswählen
10 MG
€ 301,00
€ 301,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 301,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21N2O3 · C4H5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.48
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 301,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
N2(CCN(CC2)C(=O)c3ccccc3)Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C19H22N2O/c1-16-7-9-17(10-8-16)15-20-11-13-21(14-12-20)19(22)18-5-3-2-4-6-18/h2-10H,11-15H2,1H3
InChIKey
BNTHNHKCFISDNB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)