Merck
PHL83883
(−)-Olivil
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 858,00
€ 858,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 858,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 858,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H]([C@](CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)(O)CO2)[C@H]2C3=CC=C(O)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H24O7/c1-25-17-7-12(3-5-15(17)22)9-20(24)11-27-19(14(20)10-21)13-4-6-16(23)18(8-13)26-2/h3-8,14,19,21-24H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-/m1/s1
InChIKey
BVHIKUCXNBQDEM-JSNMRZPZSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)