Merck
PHL83866
Kukoamin A
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 606,00
€ 606,00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 606,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H42N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 606,00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCCCNCCCCNCCCNC(CCC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CCC2=CC(O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C28H42N4O6/c33-23-9-5-21(19-25(23)35)7-11-27(37)31-17-3-15-29-13-1-2-14-30-16-4-18-32-28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22/h5-6,9-10,19-20,29-30,33-36H,1-4,7-8,11-18H2,(H,31,37)(H,32,38)
InChIKey
IOLDDENZPBFBHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)