Merck
PHL83262
3β-Taraxerol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β)-D-Friedoolean-14-en-3-ol, (3β13α)-13-Methyl-27-norolean-14-en-3-ol, Alnulin, Skimmiol, Taraxerol, Tiliadin
Größe auswählen
10 MG
€ 530,00
€ 530,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 530,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 530,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
CC1(C)CC[C@]2(C)CC=C3[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]2([H])C1
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)17-18-27(5)13-9-21-29(7)14-10-20-26(3,4)24(31)12-16-28(20,6)22(29)11-15-30(21,8)23(27)19-25/h9,20,22-24,31H,10-19H2,1-8H3/t20-,22+,23+,24-,27-,28-,29-,30+/m0/s1
InChIKey
GGGUGZHBAOMSFJ-GADYQYKKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)