Fortfahren mit
PHL83256
Eclalbasaponin I
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β,16α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-16-hydroxyolean-12-en-28-säure-β-D-glucopyranosylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 564,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H68O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
796.98
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 564,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC[C@@]2([C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C42H68O14/c1-37(2)14-15-42(36(52)56-35-33(51)31(49)29(47)23(19-44)54-35)21(16-37)20-8-9-25-39(5)12-11-27(55-34-32(50)30(48)28(46)22(18-43)53-34)38(3,4)24(39)10-13-40(25,6)41(20,7)17-26(42)45/h8,21-35,43-51H,9-19H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI key
ZKMRZIYTCZLEAV-VVJIWJAZSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83255PHL89585S9951
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)