Merck
PHL82470
Arecolin -hydrobromid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridincarbonsäure-methylester -hydrobromid, N-Methyltetrahydronicotinsäure-methylester -hydrobromid, Arecaidin-methylester -hydrobromid, Taeniolin
Größe auswählen
25 MG
€ 251,00
€ 251,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 251,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.11
Beilstein:
3914826
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 251,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
172-176 °C (lit.)
SMILES String
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
InChIKey
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)