Merck
PHL80546
Tribulosin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β,5α,25S)-Spirostan-3-yl 6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[O-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-β-D-galactopyranosid
Größe auswählen
10 MG
€ 894,00
€ 894,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 894,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C55H90O25
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1151.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 894,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥85.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@@H]%10OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]%11O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]%11O
InChI
1S/C55H90O25/c1-21-8-13-55(71-18-21)22(2)34-31(80-55)15-28-26-7-6-24-14-25(9-11-53(24,4)27(26)10-12-54(28,34)5)73-51-46(78-50-42(67)39(64)35(60)23(3)72-50)43(68)44(33(17-57)75-51)76-52-47(79-49-41(66)37(62)30(59)20-70-49)45(38(63)32(16-56)74-52)77-48-40(65)36(61)29(58)19-69-48/h21-52,56-68H,6-20H2,1-5H3/t21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42+,43-,44-,45-,46+,47+,48-,49-,50-,51+,52-,53-,54-,55+/m0/s1
InChIKey
YYCFEJVBMMGRLX-BTLNAVNBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)