Merck
PHL80365
Bacopasid X
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Jujubogenin-3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranosid], Jujubogeninisomer von Bacopasaponin C
Größe auswählen
10 MG
€ 858,00
€ 858,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 858,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H74O17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
899.07
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 858,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]76[C@@H]([C@@H]8[C@](O[C@H](C[C@@]8(O)C)C=C(C)C)(OC7)C6)CC5)(CC4)C)(CC3)C)(C)C
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-15-44(7,55)37-23-8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,6)45(23)19-46(37,63-22)57-20-45)60-40-36(62-38-33(53)31(51)26(17-48)59-38)35(24(49)18-56-40)61-39-34(54)32(52)30(50)25(16-47)58-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39-,40-,42-,43+,44-,45-,46-/m0/s1
InChIKey
RANQPHKSRUUPKK-GPUGMLHBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)