Wichtige Dokumente
PHL80364
Bacopasid II
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Pseudojujubogenin-3-O-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosid]
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C/[C@@H]1CO[C@]23C[C@]4(CO2)[C@H](CC[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]9O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)[C@H]3[C@@]1(C)O
InChI
1S/C47H76O18/c1-21(2)14-22-18-58-47-19-46(20-59-47)23(38(47)45(22,7)57)8-9-28-43(5)12-11-29(42(3,4)27(43)10-13-44(28,46)6)63-41-37(65-39-34(55)31(52)25(16-49)61-39)36(32(53)26(17-50)62-41)64-40-35(56)33(54)30(51)24(15-48)60-40/h14,22-41,48-57H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,36+,37-,38+,39+,40+,41+,43-,44-,45+,46+,47-/m1/s1
InChIKey
WZWPYJOPCULCLQ-CPYMMDDTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)