PHL80141
Fumarsäure
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Dampfdruck
1.7 mmHg ( 165 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
40 %
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
523.4 °F
Flammpunkt (°C)
273 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)